Merck
8.14971
Węglan di(N,N′-sukcynoimidylu)
for synthesis
Synonim(y):
Di-(N,N′-succinimidyl) carbonate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.17
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
277-730-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Carbonylations
mp
188-191 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N2(C(=O)CCC2=O)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
InChI key
PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814971000504022536867922