Merck
8.14889
Siarczek 4-chlorofenylo-2-hydroksyetylu
for synthesis
Synonim(y):
4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulfide
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.68
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
236-657-7
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
bp
140 °C/1013 hPa
density
1.278 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CCO)c1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C8H9ClOS/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI key
HHIWVLZQIJUIPJ-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Siarczek 4-chlorofenylo-2-hydroksyetylu do syntezy. CAS 13457-98-2, masa molowa 188,68 g/mol.
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Identity (IR)passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814889000504022536734941