Kluczowe dokumenty
8.14761
Sigma-Aldrich
Tetrakis(triphenylphosphine)-palladium(0)
for synthesis
Synonim(y):
Tetrakis(triphenylphosphine)-palladium(0)
Wybierz wielkość
500 MG
377,00 zł
1 G
524,00 zł
5 G
1140,00 zł
25 G
4030,00 zł
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
377,00 zł
1 G
524,00 zł
5 G
1140,00 zł
25 G
4030,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Pd(P(C6H5)3)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1155.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
238-086-9
NACRES:
NA.22
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
103-107 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Pd]([P](c%12ccccc%12)(c%11ccccc%11)c%10ccccc%10)([P](c9ccccc9)(c8ccccc8)c7ccccc7)([P](c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4)[P](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/4C18H15P.Pd/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
Klucz InChI
NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tetrakis(triphenylphosphine)-palladium(0) can be used to catalyze the formation of carbon-carbon bonds, the reduction of functional groups, the formation of carbon-metal bonds, and the deprotection of allyloxycarbonyl groups[1].
Zastosowanie
  • Preparation of tricationic tris(pyridylpalladium(II)) metallacyclophane as an anion receptor.: This research explores the synthesis of a tricationic tris(pyridylpalladium(II)) metallacyclophane, showcasing its potential as an anion receptor. The study emphasizes the versatility of palladium complexes in developing new molecular structures for various applications (Danjo et al., 2022).
  • A Ligand-Enabled Palladium-Catalyzed Highly para-Selective Difluoromethylation of Aromatic Ketones.: This study demonstrates the use of a palladium catalyst for highly selective difluoromethylation of aromatic ketones, highlighting the catalyst′s efficiency in organic synthesis and its potential for developing pharmaceuticals (Tu et al., 2018).
  • Viable pathways for the oxidative addition of iodobenzene to palladium(0)-triphenylphosphine-carbonyl complexes: a theoretical study.: This theoretical investigation explores the oxidative addition mechanisms of iodobenzene to palladium(0)-triphenylphosphine-carbonyl complexes, providing insights into the reactivity and applications of palladium catalysts in organic synthesis (Pálinkás et al., 2017).
  • Morita-Baylis-Hillman Reaction of α,β-Unsaturated Ketones with Allylic Acetates by the Combination of Transition-Metal Catalysis and Organomediation.: The paper discusses a novel Morita-Baylis-Hillman reaction facilitated by palladium(0) catalysts, demonstrating its utility in constructing complex molecular architectures for pharmaceutical synthesis (Li et al., 2016).
  • Synthesis of a sterically crowded atropisomeric 1,8-diacridylnaphthalene for dual-mode enantioselective fluorosensing.: This research highlights the synthesis of a novel atropisomeric compound using palladium(0) catalysts, focusing on its application in enantioselective fluorosensing, crucial for biochemical analyses (Mei et al., 2006).
Komentarz do analizy
Assay (ICP-OES): ≥ 97.0 %
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?