Merck
8.14720
Diizobutylodimetoksysilan
for synthesis
Synonim(y):
Eurenor
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H24O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.75 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
255 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
188 °C/1025 hPa
mp
<-78 °C
transition temp
flash point 62 °C
density
0.863 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C10H24O2Si/c1-9(2)7-13(11-5,12-6)8-10(3)4/h9-10H,7-8H2,1-6H3
InChI key
NHYFIJRXGOQNFS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.865
Identity (IR): passes test
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
143.6 °F
flash_point_c
62 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814720010004027269144616
814720002504022536422527