Przejdź do
8.14719
Diizopropylodimetoksysilan
for synthesis
Synonim(y):
Diisopropyldimethoxysilane, Eurenor 5021
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
794,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H20O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
421-540-7
NACRES:
NA.22
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
794,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2.14 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
240 °C
potency
≥2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
164 °C/1013 hPa
mp
<-72 °C
transition temp
flash point 44 °C
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H20O2Si/c1-7(2)11(9-5,10-6)8(3)4/h7-8H,1-6H3
InChI key
VHPUZTHRFWIGAW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.877 - 0.882
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
814720818455L4250
description
for synthesis
description
for synthesis
description
for synthesis
description
≥99% (GC/titration)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC/titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
density
0.863 g/cm3 at 20 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
density
-
bp
164 °C/1013 hPa
bp
188 °C/1025 hPa
bp
252 °C/1013 hPa
bp
-
mp
<-72 °C
mp
<-78 °C
mp
-9.2 °C
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
111.2 °F
flash_point_c
44 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)