Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
F3C-CO-NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.04
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
206-559-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
pH
3.6 (23 °C, 460 g/L in H2O)
mp
73-75 °C
solubility
460 g/L
bulk density
960 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)N
InChI
1S/C2H2F3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)
InChI key
NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c