Merck
8.14675
2-hydroksy-3-metylo-2-cyklopenten-1-on
for synthesis
Synonim(y):
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentene-1-one
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.13
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-303-2
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
mp
104-107 °C
transition temp
flash point 100 °C
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h8H,2-3H2,1H3
InChI key
CFAKWWQIUFSQFU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 104 °C
Melting range (upper value): ≤ 107 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_c
100 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814675005004022536421186
814675001004022536421179