Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHO2CN=NCO2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.21
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
219-502-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
1.04 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
potency
2150 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
75 °C/33.3 Pa
transition temp
flash point 106 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(=NC(=O)OC(C)C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
VVWRJUBEIPHGQF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.048
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.048
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diizopropylozodikarboksylan
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
222.8 °F
flash_point_c
106 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8145660051 | 04022536417578 |