Merck
8.14513
3-chloro-1-metoksy-2-propanol
for synthesis
Synonim(y):
3-Chloro-1-methoxy-2-propanol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.57
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
223-982-4
NACRES:
NA.22
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
potency
340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.6 (50 g/L in H2O)
transition temp
flash point 72 °C
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCC(O)COC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-7-3-4(6)2-5/h4,6H,2-3H2,1H3
InChI key
FOLYKNXDLNPWGC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.162 - 1.165
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
161.6 °F - closed cup
flash_point_c
72 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814513002504022536416144