Merck
8.14490
2,2-dichlorobutyrofenon
for synthesis
Synonim(y):
2,2-Dichlorobutyrophenone, 2,2-Dichloropropyl phenyl ketone
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
bp
132-136 °C
density
1.23 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)(CC)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10Cl2O/c1-2-10(11,12)9(13)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
VGWVNIXLMXHWCR-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
2,2-dichlorobutyrofenon do syntezy. CAS 66255-85-4, wzór chemiczny C₆H₅COC(Cl₂)CH₂CH₃.
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 96.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.230 - 1.232Identity (IR)passes test
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814490000504022536415420