Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
204-569-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
445 °C
potency
4700 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
245 °C
transition temp
flash point 130 °C
solubility
0.69 g/L
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCCc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
InChI key
JRJGKUTZNBZHNK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.014 - 1.016
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.014 - 1.016
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan 3-fenylopropylu
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8144400100 | 04022536414317 |