The correct molecular weight is 250 g/mol.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 516,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.05
MDL number:
516,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
<1 Pa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
210 °C (DIN 51794)
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.5 % (v/v)
kinematic viscosity
7.8 cSt(20 °C)
bp
241 °C
mp
-23 °C
transition temp
flash point 135 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Application
Eter dimetylowy glikolu polietylenowego 250 do syntezy. CAS 24991-55-7, wzór chemiczny CH₃O(CH₂CH₂O)nCH₃.
Analysis Note
Hydroxyl value: ≤ 30
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.038
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.038
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp -23 °C | mp - | mp - | mp - |
| density 1.03 g/cm3 at 20 °C | density 1.05 g/mL at 25 °C | density 1.08 g/mL at 25 °C | density 1.08 g/mL at 25 °C |
| kinematic viscosity 7.8 cSt(20 °C) | kinematic viscosity - | kinematic viscosity - | kinematic viscosity - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
275.0 °F
flash_point_c
135 °C
-
Wie hoch ist die Molmasse? Unter Abschnitt 3.1 ist diese mit 4.000 g/mol angegeben. Der Name "Polyethylene glycol dimethyl ether 250" lässt allerdings auf eine Molmasse von 250 schließen. Bitte um kurze Rückmeldung!