Przejdź do
8.08505
Acetyloacetonian tlenku wanadu(IV)
for synthesis
Synonim(y):
Vanadium(IV) oxide acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)vanadium(IV) oxide, Bis(2,4-pentanedionato)vanadium(IV) oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
503,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O5V
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.16
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
221-590-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
mp
243-246 °C
solubility
10 g/L
bulk density
450 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[V]=O.O=C(CC(=O)C)C.O=C(CC(=O)C)C
InChI
1S/2C5H8O2.O.V/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3H2,1-2H3;;
InChI key
GGUKAPURIDGXAJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex V): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.008248.083058.08915
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
mp
243-246 °C
mp
690 °C
mp
200 °C
mp
189-192 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
solubility
10 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
14 g/L
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bulk density
450 kg/m3
bulk density
400‑600 kg/m3
bulk density
500 kg/m3
bulk density
500 kg/m3
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c