Merck
8.07521
Propylbenzene
Synonim(y):
1-Phenylpropane
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116105
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42.0 °C - closed cup