Merck
8.07346
Platinum(IV) oxide hydrate
80% Pt, hydrogenation catalyst for synthesis
Synonim(y):
Dwutlenek platyny, katalizator Adamsa
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
O2Pt · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.08 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-223-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hydrat tlenku platyny(IV) (80% Pt), hydrogenation catalyst for synthesis
Quality Level
mp
>450 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Pt](=O)=O.O
InChI
1S/H2O.2O.Pt/h1H2;;;
InChI key
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (of Pt): 80.0 - 84.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity ( RFA): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrat tlenku platyny(IV) (80% Pt)
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
807346850004027269278212
807346000104022536395111