Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Aktywowany platyną/węglem (10% Pt), hydrogenation catalyst for synthesis
Quality Segment
autoignition temp.
600 °C
pH
2-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bulk density
250 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay (of Pt): 9.0 - 11.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity ( RFA): passes test
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity ( RFA): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Self-heat. 2
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8073390001 | 04022536395036 |
| 8073390005 | 04022536395043 |