Merck
8.07103
Acetyloacetonian palladu(II)
≥98% (ICP)
Synonim(y):
Bis(acetyloacetoniano)pallad(II), Bis(2,4-pentanodioniano)pallad(II)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O4Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.64
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
237-859-8
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (ICP)
form
powder
storage temp.
2-30°C
General description
do syntezy
Analysis Note
Assay (ICP-OES): ≥ 98.0 %
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
807103000104022536393933
807103000504027269070700