Przejdź do
8.04789
Półwodzian 2-Imidazolidynonu
for synthesis
Synonim(y):
2-Imidazolidinone hemihydrate, N,N′-Ethyleneurea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
199,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6N2O · 0.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-436-4
NACRES:
NA.22
Form:
crystals
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<24 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
crystals
autoignition temp.
420 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
335.5 °C/1013.25 hPa (anhydrous substance)
mp
58 °C
transition temp
flash point 265 °C
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
bulk density
720 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1CCNC1=O
InChI
1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI key
YAMHXTCMCPHKLN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex N): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 13.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I601906344927082
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
bp
335.5 °C/1013.25 hPa (anhydrous substance)
bp
-
bp
-
bp
-
form
crystals
form
-
form
granular
form
powder
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
mp
58 °C
mp
129-132 °C (lit.)
mp
-
mp
-
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
509.0 °F
flash_point_c
265 °C