Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
232-396-8
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.0013 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
4590 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 117 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(C)\C=C\C1C(CCC=C1C)(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI key
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
Application
Ionone for synthesis. CAS 8013-90-9, molar mass 192.3 g/mol.
Analysis Note
Sum α- und β – Isomers (GC): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.935
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.935
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
242.6 °F
flash_point_c
117 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8047780050 | 04022536386003 |