Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.14
EC Index Number:
214-060-2
UNSPSC Code:
12352115
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
211-214 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,11H
InChI key
OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 211 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 211 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-hydroksykumaryna
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8043300025 | 04022536768748 |
| 8043300100 | 04022536384849 |