Merck
8.03603
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
for synthesis
Synonim(y):
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene, Pyrrolidino[1,2:a]1,4,5,6-tetrahydropyrimidine, DBN
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.18
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
221-087-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
110 °C/20 hPa
transition temp
flash point 94 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2
InChI key
SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.041
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
803603002504022536382623
803603010004022536382630