Przejdź do
8.03284
Dimetylosulfon
for synthesis
Synonim(y):
Dimethyl sulfone, Methyl sulfone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2SO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.13
EC Index Number:
200-665-9
UNSPSC Code:
12352119
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
crystals
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
potency
17000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
238 °C/1013 hPa
mp
107-110 °C
transition temp
flash point 143 °C
bulk density
880 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI key
HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 110 °C
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
803284000504022536380599
803284025004022536380605