Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 233,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 837,00 zł 627,75 zł |
Informacje o tej pozycji
233,00 zł
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
480 °C
potency
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
12.6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
205 °C/1013 hPa
mp
30-40 °C
transition temp
flash point 93 °C
density
0.99 g/cm3 at 40 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[n]1(c(ncc1)C)C
InChI
1S/C5H8N2/c1-5-6-3-4-7(5)2/h3-4H,1-2H3
InChI key
GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 40 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description for synthesis | description ≥99%, purified by redistillation | description 97% |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| mp 30-40 °C | mp -2 °C | mp −6 °C (lit.) | mp 37-39 °C (lit.) |
| form solid | form liquid | form liquid | form solid |
| density 0.99 g/cm3 at 40 °C | density 1.035 g/cm3 at 20 °C | density 1.03 g/mL at 25 °C (lit.), 1.034-1.036 g/mL | density 1.084 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 205 °C/1013 hPa | bp 198 °C/1013 hPa | bp 198 °C (lit.) | bp 204 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-dimetyloimidazol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
199.4 °F
flash_point_c
93 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?