Kluczowe dokumenty
8.03225
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorobenzene
for synthesis
Synonim(y):
1,3-Dichlorobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
1,3-(Cl)2C6H4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
208-792-1
ciśnienie pary
3 hPa ( 20 °C)
Próba
≥98.0% (GC)
temp. samozapłonu
>500 °C
siła działania
580 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
173 °C/1013 hPa
mp
-25 °C
temp. przejścia
flash point 65 °C
gęstość
1.29 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Klucz InChI
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,3-Dichlorobenzene for synthesis. CAS 541-73-1, chemical formula 1,3-(Cl)₂C₆H₄.
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.287 - 1.289
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67.0 °C - closed cup