Merck
8.03105
Diethyl sulfate
for synthesis
Synonim(y):
Diethyl sulfate, Sulfuric acid diethyl ester, Ethyl sulfate
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.18
EC Index Number:
200-589-6
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.25 hPa ( 20 °C)
autoignition temp.
436 °C
potency
880 mg/kg LD50, oral (Rat), 944 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-12.2 % (v/v)
mp
-25 °C
transition temp
flash point 104 °C
solubility
7 g/L (Hydrolysis)
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Diethyl sulfate for synthesis. CAS 64-67-5, chemical formula SO₂(OC₂H₅)₂.
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 3
flash_point_c
104 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-67-5
CAS No.
64-67-5
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)