Przejdź do
8.02506
(+)-Cynchonina
for resolution of racemates for synthesis
Synonim(y):
(+)-Cinchonine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
808,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.39
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-234-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
pH
9.0 (20 °C, 0.25 g/L in H2O, as aqueous solution)
mp
258-264 °C
solubility
0.25 g/L
bulk density
130 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N21[C@H](C[C@@H]([C@H](C2)C=C)CC1)[C@@H](O)c3c4c(ncc3)cccc4
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
InChI key
KMPWYEUPVWOPIM-QAMTZSDWSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=0.5 in methanol): +218.0 - +222.0 °
Identity (IR): passes test
Contains about 15 % Dihydrocinchonine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27370857270420328
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
258-264 °C
mp
260-263 °C
mp
258-260 °C (lit.)
mp
208-218 °C (lit.)
solubility
0.25 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
bulk density
130 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Cynchonina
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1