Przejdź do
27370
Cinchonine
crystallized, ≥98.0% (NT)
Synonim(y):
NSC 6176
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
294,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
885,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.39
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-234-6
Beilstein/REAXYS Number:
89689
MDL number:
294,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
powder
optical activity
[α]20/D +225±5°, c = 0.5% in ethanol
quality
crystallized
manufacturer/tradename
ECACC
impurities
~15% dihydrocinchonine (HPLC)
mp
260-263 °C
functional group
hydroxyl
SMILES string
O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
InChI key
KMPWYEUPVWOPIM-QAMTZSDWSA-N
Gene Information
human ... CYP2D6(1565)
General description
Cinchonine is a cinchona alkaloid generally found in the bark of Cinchona officinalis plants. It is a pseudoenantiomer that is commonly employed in malaria therapy. Cinchonine is also used as an organocatalyst in many asymmetric reactions.
Application
Cinchonine can be used:
  • As a substrate in the study of supercritical fluid chromatography (SFC) parameters in pharmaceutical analysis.
  • To prepare possible butyrylcholinesterase inhibitors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL80963857270
(+)-Cinchonine phyproof® Reference Substance
PHL80963
(+)-Cinchonine
description
crystallized, ≥98.0% (NT)
description
phyproof® Reference Substance
description
85%
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
85%
form
powder
form
solid
form
solid
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
hydroxyl
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
260-263 °C
mp
-
mp
258-260 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D +225±5°, c = 0.5% in ethanol
optical activity
-
optical activity
[α]23/D +228°, c = 0.5 in ethanol
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)