Przejdź do
8.00786
3-pirydynokarboksylan butylu
for synthesis
Synonim(y):
Butyl 3-pyridinecarboxylate, Butyl nicotinate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
403,00 zł
302,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
230-064-7
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
oil
302,25 zł
Cena katalogowa403,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
oil
bp
122-123 °C/11 hPa
transition temp
flash point 109 °C
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1cc(ccc1)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-7-13-10(12)9-5-4-6-11-8-9/h4-6,8H,2-3,7H2,1H3
InChI key
DQULIMIQTCDUAN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.049 - 1.053
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.067548.015531.01974
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥94.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
122-123 °C/11 hPa
bp
222-224 °C/1013 mbar
bp
163-165 °C/1013 mbar
bp
124-126 °C (lit.)
density
1.05 g/cm3
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
oil
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
228.2 °F
flash_point_c
109 °C