Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OOC(CH2)8COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.35
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-764-5
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (GC)
potency
14470 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
6.2 cSt(20 °C)
bp
312 °C/1013 hPa
mp
-3 °C
transition temp
flash point 71 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-17-13(15)11-9-7-5-6-8-10-12-14(16)18-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
ONKUXPIBXRRIDU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.966
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.966
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl sebacate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup