Przejdź do
8.00361
2-(1-piperazynylo)etyloamina
for synthesis
Synonim(y):
2-(1-Piperazinyl)ethylamine, N-(2-Aminoethyl)piperazine, AEP, 2-Piperazinoethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
141,00 zł
105,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H15N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.20
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
205-411-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
105,75 zł
Cena katalogowa141,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.07 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
315 °C
potency
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.1-10.5 % (v/v)
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
222 °C/1013 hPa
mp
-19 °C
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.983 - 0.987
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800361025004022536357843