Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121521
NACRES:
NC.81
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with GDS PPMX Microsoft Surface Laptop
storage temp.
room temp
General description
GDS PickPen® PIPETMAX® (PPMX) Surface Keyboard Cover to odłączana klawiatura przeznaczona do urządzeń Microsoft Surface. Służy jako osłona ochronna, gdy jest zamknięta i można ją otworzyć, aby uzyskać pełnowymiarową klawiaturę do pisania. Surface Keyboard Cover jest bezprzewodowa i łączy się z urządzeniem Surface magnetycznie, umożliwiając łatwe parowanie i płynne pisanie. Jest to popularne akcesorium do tabletów i laptopów Surface, zapewniające wygodny sposób na zwiększenie produktywności w podróży.
Application
Pokrywa klawiatury GDS PPMX Surface Keyboard Cover jest używana z laptopem GDS PickPen® PIPETMAX® Surface w celu pełnego przygotowania próbek do wykrywania organizmów chorobotwórczych w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych.
Legal Information
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc