Merck
79102BC
GDS PPMX Diamond Tips
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®, capacity 200 μL, filter, sterile, Blister Refill
Synonim(y):
Sterylne końcówki do pipet
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121610
NACRES:
NC.81
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System
sterility
sterile
feature
filter, Blister Refill
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79102
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
capacity
200 μL
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS PICKPEN® PIPETMAX® System
storage temp.
room temp
General description
Końcówki diamentowe GDS PPMX to akcesoria eksploatacyjne do urządzenia GDS PickPen® PIPETMAX® (PPMX). Assurance® GDS to zautomatyzowany system amplifikacji kwasów nukleinowych do wykrywania organizmów chorobotwórczych w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych. W ramach zautomatyzowanego przygotowania próbek do testów Assurance® GDS, PPMX został zaprojektowany w celu uzupełnienia odczynnika i przygotowania próbki do GDS PCR.
Application
Końcówki diamentowe Assurance® GDS PPMX są używane z urządzeniem PickPen® PIPETMAX® do przenoszenia cieczy podczas automatycznego przygotowywania próbek Assurance® GDS.
PCR, separacja immunomagnetyczna (IMS)
Other Notes
10 Blister refills of 96 racked tips
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc