Merck
71333
pIEx-6 DNA - Novagen
Novagen′s pIEx-6 vector is designed to allow rapid, high-level protein expression in insect cells without the time-consuming process of creating a recombinant baculovirus.
Synonim(y):
InsectDirect System - pIEx-6 DNA
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106612
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
Legal Information
INSECTDIRECT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
71333-304055977253238