Merck
71238-M
pIEx-2 DNA - Novagen
Novagen′s pIEx vectors are designed for cloning and high-level expression of proteins in transiently transfected Spodoptera derived insect cells.
Synonim(y):
InsectDirect System - pIEx-2 DNA
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106611
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
−20°C
General description
Wektory pIEx są przeznaczone do klonowania i ekspresji białek na wysokim poziomie w przejściowo transfekowanych komórkach owadów pochodzących od Spodoptera. Transkrypcja jest napędzana przez pochodzący z AcNPV enhancer hr5 i natychmiastowy wczesny promotor, IE1. pIEx-2 zawiera N-końcowe sekwencje kodujące GST-Tag, His-Tag i S-Tag oraz C-końcową sekwencję kodującą HSV-Tag. N-końcowe sekwencje kodowane przez wektor można całkowicie usunąć poprzez klonowanie w miejscu PshA I i rozszczepienie białka fuzyjnego enterokinazą.
pIEx-2 jest również dostępny jako wektor Ek/LIC. Wektor Ek/LIC jest przygotowany do szybkiego klonowania kierunkowego DNA amplifikowanego metodą PCR. Używając specjalnie zaprojektowanych starterów do amplifikacji, inserty mogą być skutecznie klonowane bez potrzeby trawienia enzymami restrykcyjnymi lub ligacji.
W celu sekwencjonowania lub PCR rekombinantów w pIEx-2, należy zapoznać się z poniższą tabelą, aby wybrać odpowiednie startery.
Legal Information
INSECTDIRECT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c