Merck
71148-M
DNA pETcoco-2 - Novagen
Novagen′s pETcoco-2 expression vector is designed to allow "on command" amplification of vector copy number from single copy (1-2 plasmid copies per cell) to medium copy (20-50 per cell).
Synonim(y):
Wektor ekspresyjny pETcoco-2, Wektor pETcoco-2
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
S-Tag
Quality Segment
tag
Herpes Simplex Virus (HSV) tagged, His tagged
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Wektor ekspresyjny pETcoco-2 został zaprojektowany tak, aby umożliwić "na żądanie" wzmocnienie liczby kopii wektora z pojedynczej kopii (1-2 kopie plazmidu na komórkę) do średniej kopii (20-50 na komórkę). Wektor jest utrzymywany w stanie pojedynczej kopii poprzez wykorzystanie elementów oriS i repE episomu F wraz z determinantami partycji parABC. Stan średniej kopii uzyskuje się poprzez zastosowanie pochodzącego z RK-2 replikatora trfA działającego na oriV. Przejście ze stanu pojedynczej kopii do stanu średniej kopii uzyskuje się poprzez indukcję ekspresji genu trfA arabinozą. Natura podwójnego replikonu tych wektorów promuje zwiększoną stabilność rekombinowanych plazmidów i wyjątkowo niski poziom ekspresji podstawowej w stanie pojedynczej kopii, jednocześnie umożliwiając silną ekspresję genu docelowego typową dla wektorów pET. pETcoco-2 zawiera gen oporności na ampicylinę. Sekwencja jest numerowana względem początku transkrypcji T7 na +1.
Wektory pET są dostarczane w postaci oczyszczonego plazmidowego DNA (10 µg). Każde zamówienie pET DNA obejmuje również szczep kontrolny indukcji (dostarczany jako zapas glicerolu). W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie do wewnętrznego użytku badawczego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tego produktu, jego składników i/lub jego pochodnych (w tym, ale nie wyłącznie, białek wyprodukowanych przy użyciu produktu lub jego składników) (zwanych dalej łącznie "Produktem EMD") wymaga podpisania pisemnej umowy komercyjnego wykorzystania z EMD Millipore Corporation lub jej następcą prawnym. Użytkowanie komercyjne obejmuje między innymi: (1) wykorzystanie Produktu EMD do wytwarzania produktów przeznaczonych do sprzedaży osobom trzecim; (2) wykorzystanie Produktu EMD do świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie; (3) wykorzystanie Produktu EMD do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu EMD, niezależnie od tego, czy taki Produkt EMD jest odsprzedawany do celów badawczych. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z Produktu EMD nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich. Wszelkie pytania dotyczące ograniczeń użytkowania należy kierować na adres: [email protected].
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Clickhere for Enduser Declaration (EUD) Form.
Toksyczność: Standardowa obsługa
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
71148-304055977254815