Wybierz wielkość
2180,00 zł
2180,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 marca 2026Szczegóły
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Quality Level
tag
Herpes Simplex Virus (HSV) tagged, His tagged, S-Tag tagged
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| tag Herpes Simplex Virus (HSV) tagged | tag - | tag - | tag - |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles |
General description
Wektory pET są dostarczane w postaci oczyszczonego plazmidowego DNA (10 µg). Każde zamówienie pET DNA obejmuje również szczep kontrolny indukcji (dostarczany jako zapas glicerolu). W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komercyjne wykorzystanie niniejszego produktu wymaga uzyskania licencji komercyjnej od EMD Millipore Corporation. Wykorzystanie komercyjne obejmuje między innymi (1) wykorzystanie Produktu lub jego składników w produkcji; (2) wykorzystanie Produktu lub jego składników w celu świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych innym podmiotom w zamian za wynagrodzenie; (3) wykorzystanie Produktu lub jego składników (lub jakichkolwiek jego pochodnych) do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu lub jego składników, niezależnie od tego, czy taki Produkt lub jego składniki są odsprzedawane do użytku w badaniach. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z niniejszego Produktu nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich.
Other Notes
•0.2 mlInduction Control Glycerol Stock
Legal Information
Disclaimer
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 71129-3 | 04055977254693 |