Merck
71058
Komórki kompetentne RosettaBlue - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Biological source:
Escherichia coli
Growth mode:
adherent or suspension
Morphology:
rod shaped
Manufacturer/tradename:
Novagen®
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Komórki kompetentne RosettaBlue - Novagen, RosettaBlue host strains are NovaBlue derivatives that combine high transformation efficiency and with enhanced expression of eukaryotic proteins that contain codons rarely used in E. coli.
biological source
Escherichia coli
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
cell transformation
transformation efficiency: >1×106 cfu/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Genotyp: endA1 hsdR17 (rK12- mK12+) supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 lac F′[proA+B+lacIqZΔM15::Tn10] pRARE (CamR, TetR)
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane przez dyrektywy 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajowe wdrożenie w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują nas do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Szczepy gospodarza RosettaBlue są pochodnymi NovaBlue, które łączą wysoką wydajność transformacji i mutacje recAendAlacIq ze zwiększoną ekspresją białek eukariotycznych, które zawierają kodony rzadko używane w E. coli. Szczepy te dostarczają tRNA dla AGG, AGA, AUA, CUA, CCC i GGA na plazmidzie odpornym na chloramfenikol. Geny tRNA są napędzane przez ich natywne promotory.
Szczepy gospodarza RosettaBlue są pochodnymi NovaBlue, które łączą w sobie wysoką wydajność transformacji i zwiększoną ekspresję białek eukariotycznych, które zawierają kodony rzadko używane w E. coli.
Other Notes
0.4 ml1 mlComponent
•2 × 0.2 ml5 × 0.2 mlRosettaBlue Competent Cells
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC Medium
•10 µl10 µlTest Plasmid
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
71058-304055977271607
71058-404055977271614