Merck
693015-2
Dozownik ciśnieniowy, 1/4" x 1/4"
for use with NOWPAK®
Synonim(y):
hplc solvents
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105107
Pozwól nam pomóc
compatibility
for use with NOWPAK®
shipped in
ambient
General description
dla NOWPak II, NOWPak®
Legal Information
NOWPAK is a registered trademark of Advanced Technology Materials, Inc.