Merck
69265
Goat Anti-Rabbit IgG AP Conjugate (Fc specific)
Novagen®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody product type
secondary antibodies
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
69265-304055977259346