Merck
692000
ZM 336372
A potent, cell-permeable, reversible, ATP-competitive and specific inhibitor of the protein kinase c-Raf (IC50 = 70 nM).
Synonim(y):
N-[5-(3-dimetyloaminobenzamido)-2-metylofenylo]-4-hydroksybenzamid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H23N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.45
UNSPSC Code:
12352117
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(C)(C)c1cc(ccc1)C(=O)Nc2cc(c(cc2)C)NC(=O)c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C23H23N3O3/c1-15-7-10-18(24-23(29)17-5-4-6-19(13-17)26(2)3)14-21(15)25-22(28)16-8-11-20(27)12-9-16/h4-14,27H,1-3H3,(H,24,29)(H,25,28)
InChI key
PYEFPDQFAZNXLI-UHFFFAOYSA-N
General description
Silny, przepuszczalny dla komórek, odwracalny, kompetytywny względem ATP i specyficzny inhibitor kinazy białkowej c-Raf (IC50 = 70 nM). Hamuje c-Raf z dziesięciokrotnie większą siłą w porównaniu do B-Raf, ale nie hamuje wielu innych kinaz białkowych (nawet przy 50 µM) z wyjątkiem SAPK2a/p38α (IC50 = 2 µM) i SAPK2b/p38β2 (IC50 = 2 µM). Hamowanie c-Raf przez ZM 336372 jest konkurencyjne w stosunku do ATP.
Biochem/physiol Actions
Przepuszczalność komórek: tak
Docelowe IC50: 70 nM przeciwko kinazie białkowej c-Raf
Główny cel
Kinaza białkowa c-Raf
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez 3 miesiące w temperaturze -20°C.
Other Notes
Hall-Jackson, C.A., et al. 1999. Chem. Biol.6, 559.
Legal Information
Sprzedawane na licencji PCT Application W098/22,103.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ZM 336372
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Human Kinome Poster: The InhibitorSelect™ Protein Kinase Inhibitor Libraries provide broad coverage of the human kinome as shown here. The depicted human kinome dendrogram of 518 kinases are classified into five broad groups, 90 families, and 145 subfamilies. Inhibitor coverage was assigned based upon published data related to potency (IC50, EC50, Kd, etc.) for individual kinases harvested from the literature. Colored dots denote which library contains an inhibitor with demonstrated potent activity against the designated kinase and do not necessarily reflect known specificity of the inhibitor. Coverage of lipid and atypical kinases are depicted as a separate dendrogram. As shown, Calbiochem® Protein Kinase Inhibitor Libraries cover all major kinase families including TK, CMGC, CAMK, AGC, CK1, STE, TKL, as well as Lipid or Atypical kinase families.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
692000-104061839406070
692000-1MG04055977274561