Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H33N4Na3O12S4
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
crystalline powder (Fine)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
shipped in
ambient
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCN2CCN(CC2)CC[S](=O)(=O)O.[S](=O)(=O)([O-])CCN1CCN(CC1)CC[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2C8H18N2O6S2.3Na/c2*11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;;/h2*1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;;/q;;3*+1/p-3
InChI key
FPDACHMSOMILQI-UHFFFAOYSA-K
General description
Klasa biologii molekularnej.
Specyfikacje:
Test (baza bezwodna): ≥99,0%
DNaza: Nie wykryto
Metale ciężkie (jako Pb): ≤0,0001%
pKa w 25°C 6,10-7,50
Proteaza: Nie wykryto
RNaza: Nie wykryto
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie do stosowania w lekach, żywności ani w gospodarstwie domowym.
Specyfikacje:
Test (baza bezwodna): ≥99,0%
DNaza: Nie wykryto
Metale ciężkie (jako Pb): ≤0,0001%
pKa w 25°C 6,10-7,50
Proteaza: Nie wykryto
RNaza: Nie wykryto
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie do stosowania w lekach, żywności ani w gospodarstwie domowym.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 6910-250GM | 04055977241617 |
| 6912-1KG | 04055977241624 |