Wybierz wielkość
1.5 ML
597,00 zł
10 ML
3080,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352201
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available