Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.31
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 69049-3 | 04055977259797 |
| 69049-4 | 04055977259803 |