Merck
688100
YC-1
A nitric oxide-independent, superoxide-sensitive activator of soluble guanylyl cyclase.
Synonim(y):
3-(5ʹ-hydroksymetylo-2ʹ-furylo)-1-benzyloindazol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.34
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
off-white to pale yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C19H16N2O2/c22-13-15-10-11-18(23-15)19-16-8-4-5-9-17(16)21(20-19)12-14-6-2-1-3-7-14/h1-11,22H,12-13H2
InChI key
OQQVFCKUDYMWGV-UHFFFAOYSA-N
General description
Niezależny od tlenku azotu, wrażliwy na nadtlenki aktywator rozpuszczalnej cyklazy guanylowej. Hamuje adhezję płytek krwi do kolagenu i działa jako środek przeciwzakrzepowy. Zgłaszano, że zmniejsza poziom HIF-1α i wzrost ksenoprzeszczepu.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Aktywator rozpuszczalnej cyklazy guanylowej
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe DMSO są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Yeo, E.J., et al. 2003. J. Natl Cancer Inst.95, 516.
Mulsch, A., et al. 1997. Br. J. Pharmacol. 120, 681.
Teng, C.M., et al. 1997. Eur. J. Pharmacol. 320, 161.
Wu, C.C., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 231, 412.
Wu, C.C., et al. 1995. Br. J. Pharmacol. 116, 1973.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
688100-5MG04055977225471