681677
Wnt Pathway Inhibitor XII
The Wnt Pathway Inhibitor XII controls the biological activity of Wnt Pathway. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonim(y):
Wnt Pathway Inhibitor XII, (E)-4-(2,6-Difluorostyryl)-N,N-dimethylaniline, FIDAS3, MAT2A Inhibitor I, Methionine S-Adenosyltransferase 2A Inhibitor I
About This Item
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white to pale yellow
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Zhang, W., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 7579.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2