Merck
650211
Trypsyna, stopień wycięcia, trzustka bydlęca
Synonim(y):
Trypsin, Excision Grade, Bovine Pancreas
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
specific activity
≥80 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
trifluoroacetic acid: 0.01%, HCl: 1 mM
foreign activity
Chymotrypsin ≤0.05%
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Natywna trypsyna z trzustki wołowej. Sugerowane stężenie robocze: 1:20 do 1:100 (proteaza:białko wagowo) do analizy sekwencji. Przeznaczona do sekwencjonowania białek lub weryfikacji sekwencji, analizy domen strukturalnych białek i rozszczepiania białek fuzyjnych.
Preparation Note
Po rekonstytucji porcję należy zamrozić (-20°C) w celu długotrwałego przechowywania lub schłodzić (4°C) w celu krótkotrwałego przechowywania. Rozcieńczyć w buforach wodnych (o neutralnym pH) tuż przed użyciem. Roztwory podstawowe zachowują stabilność do 1 miesiąca w temperaturze -20°C lub do 1 tygodnia w temperaturze 4°C.
Other Notes
1 jednostka to ilość enzymu, która przekształci 1 µmol substratu na minutę w temperaturze 37°C w 100 mM Tris pH 8,5.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
650211-100UG04055977185102