Merck
624
Roztwór jodu Lugola
Harleco®, suitable for microbiology
Synonim(y):
Gram Stain
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116121
Pozwól nam pomóc
form
liquid
manufacturer/tradename
Harleco®
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology, microbiology
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
Quality Level
General description
HARLECO® Dla różnych metod barwienia metodą Grama, w tym metod Huckera i Stirlinga
Application
HARLECO® Dla różnych metod barwienia metodą Grama, w tym metod Huckera i Stirlinga
Przygotowany z barwników certyfikowanych przez Biological Stain Commission (BSC)
Do użytku w diagnostyce in vitro.
Do użytku profesjonalnego.
Preparat jodu Lugola, który może być stosowany w różnych metodach barwienia metodą Grama, w tym w metodach Huckera i Stirlinga.
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c