Merck
6.18401
Bromokrezol zielony
pH indicator
Synonim(y):
Bromocresol green
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H14Br4O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
698.01
UNSPSC Code:
12161500
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bromokrezol zielony, pH 3.6-5.4
SMILES string
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3c(c(c(c(c3)Br)O)Br)C)c2c(c(c(c(c2)Br)O)Br)C
InChI
1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
InChI key
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
pH
3.6-5.4
Quality Level
Application
  • Usuwanie zielonego bromokrezolu z roztworu wodnego za pomocą procesów elektro-Fentona i podobnych do elektro-Fentona z różnymi katalizatorami: badania laboratoryjne i model kinetyczny..: W niniejszym badaniu zbadano skuteczność procesów elektro-Fentona i elektro-Fentonopodobnych w usuwaniu zieleni bromokrezolowej z roztworów wodnych przy użyciu różnych katalizatorów, ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentów laboratoryjnych i modelowania kinetycznego (Matyszczak et al., 2021).
  • Elektroda z grafitu ołówkowego zdobiona płatkami poli(zieleni bromokrezolowej) do zastosowań w selektywnym wykrywaniu elektrochemicznym i badaniach farmakokinetycznych...: Badania te wprowadzają nowy czujnik elektrochemiczny wykorzystujący płatki poli(zieleni bromokrezolowej) na elektrodach z grafitu ołówkowego, przeznaczony do selektywnego wykrywania w zastosowaniach analitycznych i badaniach farmakokinetycznych (Gadallah et al., 2019).
  • Elektrokatalityczna degradacja zielonego bromokrezolu w ściekach na elektrodzie Ti/SnO(2)-RuO(2)...: W artykule zbadano degradację zielonego bromokrezolu w ściekach przy użyciu procesu elektrokatalitycznego na elektrodzie Ti/SnO2-RuO2, podkreślając jego skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń (Bai et al., 2017).
  • Czuły i selektywny test spektrofotometryczny piroksykamu w czystej postaci, kapsułkach i próbkach surowicy krwi ludzkiej poprzez tworzenie kompleksu jon-para..: W niniejszym badaniu przedstawiono spektrofotometryczną metodę oznaczania piroksykamu z wykorzystaniem zieleni bromokrezolowej do tworzenia kompleksów par jonowych, umożliwiającą czuły i selektywny pomiar w różnych typach próbek (Alizadeh et al., 2014).
  • Wysokoprzepustowy test kolorymetryczny do pomiaru aktywności dekarboksylazy glutaminianowej...: W artykule opracowano wysokowydajny test kolorymetryczny wykorzystujący zieleń bromokrezolową do szybkiego pomiaru aktywności dekarboksylazy glutaminianowej, ułatwiający badania enzymatyczne (Yu i in., 2011).