Merck
6.18068
Azotyn sodu
GR
Synonim(y):
Sodium nitrite
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
NNaO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.00
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
SMILES string
[Na+].N(=O)[O-]
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotyn sodu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c