Merck
6.18048
Chlorek litu
purified grade, anhydrous
Synonim(y):
Lithium chloride
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
ClLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
42.39
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
anhydrous
purified grade
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chlorek litu, purified grade, anhydrous
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
grade
anhydrous
purified grade